Läs mer
Microspec™ L-formad spridare
Produktkod. 17845788
Change view
Kvantitet:
250
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17845788 250
17875588 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17845788 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer E7G
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila L-formade inokuleringsspridare
  • L-formade spridare
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Påse
  • Steril EtO
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Individuellt inslagen i Microseal påsen
Kvantitet 250
Storlek (engelska) 1,5 x 16,1 tum.
Storlek (metrisk) 39 x 410 mm
Material Plast
Produkttyp Inokuleringsspridare
Sterilitet Sterila