Läs mer
Microspec™ L-formad spridare
Beskrivning
- L-formade spridare
- 39 mm x 140 mm
- Microseal Påse
- Steril EtO
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | Microseal Påse om 5 |
| Kvantitet | 500 |
| Storlek (engelska) | 1,5 x 16,1 tum. |
| Storlek (metrisk) | 39 x 410 mm |
| Material | Plast |
| Produkttyp | Inokuleringsspridare |
| Sterilitet | Sterila |