Läs mer
Microspec™ L-formade spridare
Produktkod. 15752125
Change view
Kvantitet:
500
7500
Produkttyp:
Inokuleringsprodukt
Spreader
Spridare
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 7500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15752125 500 Spridare Paket med 500
15732125 7500 Spreader Paket med 7500
15742125 500 Inokuleringsprodukt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15752125 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer E4
Beräknad leverans: 18-11-2026
Har släta kanter som undviker att riva och gräva ner i agar
  • High Impact polystyren konstruktion
  • Full längd för att undvika kontaminering
  • Disponibel
  • Steril, aseptiskt tillverkad
  • Idealisk för bakterietal
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Förpackning Microseal Påse
Kvantitet 500
Storlek (metrisk) 180 mm
Material Högpåverkande polystyren
Produkttyp Spridare
Sterilitet Aseptiskt tillverkad