Läs mer
Microspec™ L-formade spridare
Produktkod. p-7112471
Kvantitet:
500
7500
Produkttyp:
Inokuleringsprodukt
Spreader
Spridare
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 7500
Produktkod. 15732125
Brand: Microspec™ E1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har släta kanter som undviker att riva och gräva ner i agar
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Ideal for bacterial counts
Specifikationer
Disponibel Single-use
Färg Blue
Längd (engelska) 5.5 in.
Längd (metrisk) 140 mm
Förpackning Microseal Pouch, Ecopack
Kvantitet 7500
Material High-impact Polystyrene
Produkttyp Spreader
Sterilitet Aseptically Manufactured