Läs mer
L-(-)-Sorbos,≥ 98 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446352 1 kg 1kg
11436352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210293991
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Kemiska identifierare
CAS 87-79-6
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Sorbose
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver