Läs mer
L(-)-Sorbos, 98 %
Produktkod. 10270943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10270943 250 g Plastflaska 250g
10441841 100 g Plastflaska 100g
10165303 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10270943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225962500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-79-6 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-79-6
MDL-nummer MFCD00151097
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Sorbose
Namnnotering 99%
Smältpunkt 158 °C till 160 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,8852
Specifikt rotationsförhållande - 43,00 (20,00 °C c=5, H2O, 23 C)
Specifik rotation -43
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: nästan olösliga i alkohol, lätt lösliga i etanol, etyleter, metanol
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.