Läs mer
L-(-)-sorbos 99+% MP Biomedicals
Produktkod. 11426352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426352 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11426352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210293980
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 100 g
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Formel vikt 180.2