Läs mer
L-(-)-Sorbose, Mikromol™
Produktkod. 17907354
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17907354 25 mg
1 options
Produktkod. 17907354 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0166.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-(-)-Sorbose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Analyt- eller komponentnamn L(-)-Sorbose
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
LEDER OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 180,0634 g/mol