Läs mer
L-Sorbose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L(-)-Sorbose |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 180.0634 |