Läs mer
L-Sorbose, TRC
Produktkod. 17969264
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969264 250 g
17947724 50 g
17937724 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17969264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS676875250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-79-6
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
LEDER OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L(-)-Sorbose
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Formel vikt 180.0634
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.