missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Sorbosone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Sorbosone |
| CAS | 49865-02-3 |
| Molekylformel | C6H10O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-xylo-Hexos-2-ulose, (2S,3S,4S,5S)-2,3,4-Trihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vikt | 178.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?