missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Talose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Talose |
| CAS | 23567-25-1 |
| Molekylformel | C6 H12 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Talose, Talose, L- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?