Läs mer
L-(+)-vinsyra, 99 %
Description
L-(+)-vinsyra används i stor utsträckning inom läkemedelsindustrin. Det används i läskedrycker, konfektyrer, livsmedel, gelatindesserter och som buffertmedel. Den bildar en förening, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder-katalysator och fungerar som ett kelatmedel i metallindustrin. På grund av sin effektiva kelatbildande egenskap mot metalljoner används den inom jordbruket och metallindustrin för att komplexbinda mikronäringsämnen respektive för rengöring av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-(+)-vinsyra används i stor utsträckning inom läkemedelsindustrin. Det används i läskedrycker, konfektyrer, livsmedel, gelatindesserter och som buffertmedel. Den bildar en förening, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder-katalysator och fungerar som ett kelatmedel i metallindustrin. På grund av sin effektiva kelatbildande egenskap mot metalljoner används den inom jordbruket och metallindustrin för att komplexbinda mikronäringsämnen respektive för rengöring av metallytor.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och reduktionsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Tartaric acid |
| pH | 2.1 |
| Smältpunkt | 168 °C till 170 °C |
| Densitet | 1.76 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Optisk rotation | +12,4° (c=20 i vatten) |
| Merck Index | 149070 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, metanol och aceton. |
| Formel vikt | 150.09 |
| Show More |
Safety and Handling
- L-(+)-Tartaric acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.