Läs mer
L(+)-Vinsyra, 99+%
Produktkod. 10081590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081590 500 g Plastflaska 500g
10655762 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11905061 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Tartaric acid
Smältpunkt 168,0 °C till 172,0 °C
Färg Vit eller färglös
Kvantitet 500 g
Flampunkt 210 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5 % (1 g, 105 °C) max.
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1390 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i metanol, etanol, propanol och glycerol, 4g/L eter, olöslig i kloroform
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
Formel vikt 150.09
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.