Läs mer
L(+)-Vinsyra, ACS-reagens
Produktkod. 10689223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10689223 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10455091 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10689223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2926.64 SEK
    2627.65 SEK / 2.5kg
    Save 298.99 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Tartaric acid
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Kvantitet 2.5 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallin
Rester efter antändning 0,02% max.
Linjär formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9205
Formel vikt 150.09
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.