Läs mer
L(+)-Tartaric acid, ACS reagent
Produktkod. p-194851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10455091
Brand: Thermo Scientific Acros 420005000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Tartaric acid
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Linjär formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9205
Formel vikt 150.09
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallin
Rester efter antändning 0.02% max.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (+)-Tartaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.