Läs mer
L-(+)-vinsyra, ACS
Produktkod. 11377868
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377868 100 g 100g
11397868 500 g 500g
11387868 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036405.22
 Begränsad artikel
I lager
Användbar som upplösningsmedel | CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
L-(+)-vinsyra används i stor utsträckning inom läkemedelsindustrin. Det används i läskedrycker, konfektyrer, livsmedel, gelatindesserter och buffertmedel. Den bildar en förening, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder-katalysator och fungerar som ett kelatmedel i metallindustrin. På grund av sin effektiva kelatbildande egenskap mot metalljoner används den inom jordbruks- och metallindustrin för att komplexbinda mikronäringsämnen respektive för rengöring av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L-(+)-Tartaric Acid
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Densitet 1.76
Kvantitet 100 g
Fysisk form Grynig
Beilstein 1725147
Merck Index 14,9070
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och aceton.
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
Formel vikt 150.09
Kvalitet ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.