Läs mer
L(+)-Tartarsyra diammoniumsalt, 99 %
Produktkod. 10599063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10599063 1 kg Glasflaska 1kg
10062710 5 g Glasflaska 5g
10512041 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10599063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211810010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3164-29-2
Molekylformel C4H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 184.15
MDL-nummer MFCD00013073
InChI-nyckel NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
LEDER N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Namnnotering 0.99
Färg Vitt
Densitet 1.6000g/mL
pH 6,0 till 7,0 (5 % soln.)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH(OH)CO2NH4]2
Kvantitet 1 kg
Merck Index 09, 591
Specifikt rotationsförhållande +32,40 (20,00 °C c=1,84, H2O)
Specifik rotation +31,4° till +33,4° (20 °C, 589 nm) (c=1,84, H2O)
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyradiamin
Formel vikt 184.15
Procent renhet ≥98.5%
Olöslig materia 0,005% max.
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.