Läs mer
L-(+)-vinsyra dikaliumsalt hemihydrat, 97 %
Produktkod. 11935061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11935061 500 g 500g
11925061 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427995000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.96 SEK
    902.65 SEK / 500g
    Save 103.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-19-2
Molekylformel C8H14K4O13
Molekylvikt (g/mol) 474.58
MDL-nummer MFCD00013065
InChI-nyckel DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
PubChem CID 6100505
IUPAC-namn bis(2,3-dihydroxibutandisyra)-hydrattetrakalium
LEDER O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 97%
Merck Index 15, 7796
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 226 g/L (20 °C).
Formel vikt 226.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.