Läs mer
L(+)-Tartaric acid, EMSURE™ MilliporeSigma™
Produktkod. 15893950
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15893950 1 kg Plastic Bottle 1kg
15883950 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15893950 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1008041000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-namn 2,3-dihydroxybutanedioic acid
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifications
pH 1.6 (100g/L, H2O, 25°C)
Smältpunkt 168°C to 170°C
Färg White
Densitet 1.76 g/3 (20 °C)
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 210°C
Förpackning Plastic Bottle
Fysisk form Solid
Löslighetsinformation 1390g/L
Formel vikt 150.08
Procent renhet >99.5%
Kvalitet ACS