Läs mer
L(+)-Tartaric Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L(+)-Tartaric Acid |
| CAS | 87-69-4 |
| Smältpunkt | 168°C to 170°C |
| Densitet | 1.76 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | HOOCCH(OH)CH(OH)COOH |
| MDL-nummer | MFCD00064207 |
| Synonym | L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, L(+)-Tartaric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.09 |