Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Beskrivning
- Vinyl low chair on Castors
- Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
- Fully adjustable seat height,Back height and Back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- 5 year guarantee including vinyl
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Low Chair |
| Färg | Sapphire Blue |
| Arm stil | None |
| Djup (metrisk) säte | 450 mm |
| Höjd (metrisk) Baksida | 410 to 480 mm |
| Höjd (metrisk) sits | 420 to 53 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Vikt (metrisk) | Person up to 150kg |
| Bredd (metrisk) Baksida | 410 mm |
| Bredd (metrisk) sits | 490 mm |
| Visa mer |