Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Färg:
Black
Sapphire Blue
Med armstöd:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl high chair with adjustable foot ring
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratory Seat |
| Färg | Black |
| Justerbar | Yes |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Avsluta | Vinyl |
| Rammaterial | Steel |
| Lyfttyp | Gas Lift |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Sitthöjd | High Bench Height |
| Klädsel | Vinyl |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.