Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Produktkod. 16543924
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
Sapphire Blue
Med armstöd:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Med armstöd Med hjul Med Tilt Förpackningsstorlek
16543924 Sapphire Blue No Yes No -
16503924 Black No Yes No -
16513924 Black No No Yes -
16523924 Sapphire Blue No No No -
16533924 Sapphire Blue Yes No No Varje
16553924 Sapphire Blue No No Yes -
16593914 Black Yes No No Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16543924 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8311S/BL
Beräknad leverans: 30-11-2026
Antimicrobial laboratory high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp Laboratory Seat
Färg Sapphire Blue
Justerbar Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd High Bench Height
Klädsel Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Brake Loaded Casters
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt No
Material Vinyl