Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Färg:
Black
Sapphire Blue
Med hjul:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl high stool with adjustable foot ring
- Black Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratory Stool |
| Färg | Black |
| Justerbar | Yes |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Avsluta | Vinyl |
| Rammaterial | Steel |
| Lyfttyp | Gas Lift |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Sitthöjd | High Bench Height |
| Klädsel | Vinyl |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.