Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Produktkod. 16593924
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
Sapphire Blue
Med armstöd:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Med armstöd Med Tilt Förpackningsstorlek
16593924 Sapphire Blue Yes No -
16503934 Sapphire Blue No Yes -
16563924 Black No No -
16573924 Black Yes No Varje
16583924 Black Yes Yes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16593924 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8320S/AA
Beräknad leverans: 27-11-2026
Antimicrobial laboratory low chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Vinyl low chair on casters
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp Laboratory Seat
Färg Sapphire Blue
Justerbar Yes
Arm stil Adjustable Arms
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd Desk Height
Klädsel Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Casters
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd Yes
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd Yes
Med Tilt No
Material Vinyl