Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Chair
Produktkod. 16513934
Encompass_Preferred
Change view
Color: Black
Produktkod.
16513934 Color: Black
1 options
Produktkod. 16513934 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8330/ST
Beräknad leverans: 27-11-2026
Laboratory low chair constructed of durable polyurethane features a seat tilt and casters
  • PU high low on casters
  • Hard wearing, easy clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Forward tilt function to give support when leaning forward
  • Cleanroom Class 5 suitable
Specifikationer
Produkttyp Laboratory Seat
Färg Black
Justerbar Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta PU
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd Desk Height
Klädsel PU
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Casters
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Material Polyurethane