Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Beskrivning
- Vinyl saddle stool on casters
- Easy-to-clean antimicrobial vinyl
- Fully adjustable seat height and seat tilt
- Ceanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Saddle Seat |
| Färg | Black |
| Justerbar | Yes |
| Avsluta | Vinyl |
| Rammaterial | Steel |
| Lyfttyp | Gas Lift |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Sitthöjd | 420 to 530 mm |
| Klädsel | Vinyl |
| Garanti | 5 Year |
| Visa mer |