Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Produktkod. 15771496
Encompass_Preferred
Change view
Djup (metrisk) säte:
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15771496 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 15771496 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8341
Beräknad leverans: 23-11-2026
Laboratory high round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp High Stool
Färg Sapphire Blue
Arm stil None
Djup (metrisk) säte 400 mm
Fottyp Footring
Höjd (metrisk) sits 590 to 830 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Bredd (metrisk) sits 400 mm
Fotstöd Yes
Material Vinyl