Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Produktkod. 15761496
Encompass_Preferred
Change view
Justerbar (höjd):
420 - 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
150 kg
Bredd (metrisk) sits:
400 mm
Djup (metrisk) säte:
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Justerbar (höjd) Bärande kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) sits Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15761496 420 - 530 mm 150 kg 400 mm 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 15761496 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8340
Beräknad leverans: 27-11-2026
Laboratory low round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low stool on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp Low Stool
Färg Sapphire Blue
Justerbar (höjd) 420 - 530 mm
Arm stil None
Djup (metrisk) säte 400 mm
Höjd (metrisk) sits 420 to 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Bredd (metrisk) sits 400 mm
Material Vinyl