Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Chair
Produktkod. 15741496
Encompass_Preferred
Change view
Justerbar (höjd):
420 - 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
150 kg
Bredd (metrisk) sits:
490 mm
Djup (metrisk) säte:
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Justerbar (höjd) Bärande kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) sits Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15741496 420 - 530 mm 150 kg 490 mm 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 15741496 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8330
Beräknad leverans: 11-12-2026
Laboratory low chair in durable Black PU on castors
  • PU high low on Castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Specifikationer
Produkttyp Low-form Chair
Färg Black
Justerbar (höjd) 420 - 530 mm
Arm stil None
Djup (metrisk) säte 450 mm
Höjd (metrisk) Baksida 410 to 480 mm
Höjd (metrisk) sits 420 to 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Bredd (metrisk) Baksida 420 mm
Bredd (metrisk) sits 490 mm
Med hjul Yes
Material Polyurethane