Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Produktkod. 15701506
Encompass_Preferred
Change view
Justerbar (höjd):
590 - 830 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
150 kg
Bredd (metrisk) sits:
360 mm
Djup (metrisk) säte:
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Justerbar (höjd) Bärande kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) sits Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15701506 590 - 830 mm 150 kg 360 mm 280 mm Varje
1 options
Produktkod. 15701506 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8361
Beräknad leverans: 23-11-2026
Laboratory high stool in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150kg weight capacity
Specifikationer
Produkttyp High Stool
Färg Black
Justerbar (höjd) 590 - 830 mm
Djup (metrisk) säte 280 mm
Höjd (metrisk) sits 420 to 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Vikt (metrisk) 10 kg
Bredd (metrisk) sits 360 mm
Material Polyurethane