Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Sit-Stand
Produktkod. 15711506
Encompass_Preferred
Change view
Djup (metrisk) säte:
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15711506 280 mm Varje
1 options
Produktkod. 15711506 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8370
Beräknad leverans: 23-11-2026
Laboratory Sit-Stand with seat tilt in durable Black PU on Glides
  • PU Sit-Stand on Glides
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Specifikationer
Produkttyp Sit/Stand Stool
Färg Black
Djup (metrisk) säte 280 mm
Höjd (metrisk) sits 590 to 830 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitslutning Comes with independent seat tilt as standard
Vikt (metrisk) 8 kg
Bredd (metrisk) sits 360 mm
Material Polyurethane