Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Stool
Produktkod. 15791496
Encompass_Preferred
Change view
Djup (metrisk) säte:
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metrisk) säte Förpackningsstorlek
15791496 280 mm Varje
1 options
Produktkod. 15791496 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8360
Beräknad leverans: 23-11-2026
Laboratory low stool in durable Black PU on castors
  • PU low stool on castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Specifikationer
Produkttyp Low Stool
Färg Black
Djup (metrisk) säte 280 mm
Höjd (metrisk) sits 420 to 530 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Bredd (metrisk) sits 360 mm
Med hjul Yes
Material Polyurethane