Läs mer
L-tert-leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303197 1 g 1g
11313197 5 g 5g
11323197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13707.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
L-tert-Leucin är en essentiell aminosyra och utgör en tredjedel av vårt muskelprotein. Den kan användas som livsmedelstillsats. Det används vid bildandet av steroler. Det används vid framställning av koboltoxazolin palladacykler-komplex, som fungerar som en katalysator vid omarrangemang av prokirala N-aryltrifluoracetimidater till allyliska amider som ger betydligt högre enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-tert-Leucin är en essentiell aminosyra och utgör en tredjedel av vårt muskelprotein. Den kan användas som livsmedelstillsats. Det används vid bildandet av steroler. Det används vid framställning av koboltoxazolin palladacykler-komplex, som fungerar som en katalysator vid omarrangemang av prokirala N-aryltrifluoracetimidater till allyliska amider som ger betydligt högre enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Löslighet Löslig i vatten och saltsyra
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20859-02-3
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064218
InChI-nyckel NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3,3-dimetylbutansyra
LEDER CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-tert-Leucine
Smältpunkt >300°C
Beilstein 1721824
Löslighetsinformation Soluble in water and hydrchloric acid.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.18
Optisk rotation +7° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.