Läs mer
L-tert-leucin, 99 %
Beskrivning
L-tert-Leucin är en essentiell aminosyra och utgör en tredjedel av vårt muskelprotein. Den kan användas som livsmedelstillsats. Det används vid bildandet av steroler. Det används vid framställning av koboltoxazolin palladacykler-komplex, som fungerar som en katalysator vid omarrangemang av prokirala N-aryltrifluoracetimidater till allyliska amider som ger betydligt högre enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-tert-Leucin är en essentiell aminosyra och utgör en tredjedel av vårt muskelprotein. Den kan användas som livsmedelstillsats. Det används vid bildandet av steroler. Det används vid framställning av koboltoxazolin palladacykler-komplex, som fungerar som en katalysator vid omarrangemang av prokirala N-aryltrifluoracetimidater till allyliska amider som ger betydligt högre enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Löslighet Löslig i vatten och saltsyra
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-tert-Leucine |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Beilstein | 1721824 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och vättsyra. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 131.18 |
| Optisk rotation | +7° (c=5 i 5 N HCl) |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.