Läs mer
L-tert-leucinmetylesterhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475928
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475928 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15475928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63038-27-7 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 183°C
CAS 63038-27-7
Molekylformel C7H16ClNO2
MDL-nummer MFCD00040604
Beilstein 4879785
Synonym l-tert-leucine methyl ester hydrochloride, h-tle-ome.hcl, s-methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-methyl-l-valinate hydrochloride, pubchem11076, methyl l-tert-leucinate hydrochloride, l-tert-leucine methyl ester hcl, l-tert-leucine methyl-ester hydrochloride
InChI-nyckel HRTQWUHFSXVRPY-XZNNNFJINA-N
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
IUPAC-namn metyl-(2S)-2-amino-3,3-dimetylbutanoat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Kvantitet 1 g
PubChem CID 16217630
Formel vikt 181.66
Optisk rotation +18° (c=1 in Methanol)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.