Läs mer
L-tert-Leucine, TRC
Produktkod. 30477851
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30477851 50 g
1 options
Produktkod. 30477851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL33013550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-tert-Leucine
CAS 20859-02-3
Molekylformel C6H13NO2
Kvantitet 50 g
Synonym L-2-Amino-3,3-dimethyl-butyric Acid, 3-Methyl-L-valine, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic Acid, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-tert-Butylglycine, (S)-tert-Leucine, L-2-Amino-3,3-dimethylbutyric Acid, L-Pseudoleucine, L-tert-Butylglycine, L-tert-Leucine, NSC 203785, tert-Butyl-L-glycine, tert-L-Leucine, beta-Methyl-L-valine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3,3-dimetylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0946