Läs mer
L-Theanine, TRC
Produktkod. 30132595
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132595 2.5 g 2.5g
30007808 250 mg -
30003851 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3405002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3081-61-6
Molekylformel C7 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym L-Glutamine, N-ethyl-, Glutamine, N-ethyl-, L- (6CI,7CI,8CI), L-Theanine, N-Ethyl-L-glutamine, NSC 21308, Nγ-Ethyl-L-glutamine, Suntheanine, Theanin, Theanine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(etylamino)-5-oxopentanansyra
LEDER CCNC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Theanine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 174.1004
Procent renhet >95%