Läs mer
L-tiazolidin-4-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11497277
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497277 10 g 10g
11407287 50 g 50g
11417287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15033.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34592-47-7
Molekylformel C4H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 133.165
MDL-nummer MFCD00005212
InChI-nyckel DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
IUPAC-namn (4R)-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NCS1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 192 °C till 200 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 81065
Merck Index 14,9445
Optisk rotation −141° (c=1,3 i vatten)
Formel vikt 133.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.