Läs mer
L(-)-tiazolidin-4-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10791545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791545 10 g Glasflaska 10g
10143570 25 g Glasflaska 25g
10224760 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10791545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138640100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34592-47-7
Molekylformel C4H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 133.16
MDL-nummer MFCD00005212
InChI-nyckel DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
IUPAC-namn (4R)-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NCS1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 203 °C
Färg Rosa till vitt
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 09, 9040
Specifikt rotationsförhållande −101° (20 °C c=1,1N HCl)
Specifik rotation -101
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 28,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i 1n hcl, praktiskt taget olöslig i alkohol
Formel vikt 133.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.