Läs mer
L-Thioprolin, TRC
Produktkod. 30010655
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30010655 10 g
1 options
Produktkod. 30010655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34423510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thioproline
CAS 34592-47-7
Molekylformel C4H7NO2S
Synonym (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L- 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (4R)-1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (4R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L-4-Thiazolidinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CSCN1
IUPAC-namn (4R)-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 133.17
Kvantitet 10 g
Formel vikt 133.0197