Läs mer
L-threo-(+)-2-Amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol, TRC
Produktkod. 30324233
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30324233 1 g
1 options
Produktkod. 30324233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6226851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-(4-Nitrophenyl)Propane-1,3-Diol
CAS 2964-48-9
Molekylformel C9 H12 N2 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1S,2S)-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [S-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, L-threo-(+)- (8CI), (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (2S,3S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, Dextramine, L-(+)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, L-threo-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, NSC 12466, Threomine, threo-(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (L)-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (1S,2S)-2-amino-1-(4-nitrofenyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 212.2
Formel vikt 212.0797