Läs mer
Tocris Bioscience™ L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
Beskrivning
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid is a potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid |
| CAS | 7298-99-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C4H7NO5 |
| Formel vikt | 149.1 |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.102 |