Läs mer
L-(+)-threo-Chloramphenicol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-threo-Chloramphenicol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 322.0123 |