Läs mer
L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone Dihydrate Tripotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone Dihydrate Tripotassium Salt |
| CAS | 66757-70-8 |
| Molekylformel | C6H3K3O10S . 2(H2O) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O10S.3K.2H2O/c7-1-3(2(8)5(9)10)15-6(11)4(1)16-17(12,13)14;;;;;/h2-3,7-8H,(H,9,10)(H,12,13,14);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t2-,3+;;;;;/m1...../s1 |
| LEDER | [H][C@]1(C(O[K])=C(OS(=O)(O[K])=O)C(O1)=O)[C@@H](O)C(O[K])=O.O.O |
| IUPAC-namn | potassium (R)-2-hydroxy-2-((R)-3-oxido-5-oxo-4-(sulfonatooxy)-2,5-dihydrofuran-2-yl)acetate dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.48 |
| Formel vikt | 419.88 |