Läs mer
L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O7/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11/h3-4,7-9H,(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1 |
| Formel vikt | 190.0114 |
| Procent renhet | >95% |