Läs mer
L-Threonine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Threonine-15N |
| CAS | 80681-09-0 |
| Molekylformel | C4H915NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | L-Threonine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1 |
| LEDER | [15NH2]C(C(O)=O)[C@H](O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.11 |