Läs mer
L-Threonine-2,3-d2, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Threonine-2,3-d2 |
| CAS | 1202936-45-5 |
| Molekylformel | C4 D2 H7 N O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | L-Threonine-2,3-d2 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6 H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H][C@](C)(O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S,3 R)-2-amino-2,3-dideuterio-3-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.13 |
| Formel vikt | 121.0708 g/mol |
| Show More |