Läs mer
L-Threonine-2,3-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Threonine-2,3-d2 |
| CAS | 1202936-45-5 |
| Molekylformel | C4 D2 H7 N O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | L-Threonine-2,3-d2 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i2D,3D |
| LEDER | [2H][C@](C)(O)[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-amino-2,3-dideuterio-3-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.13 |
| Formel vikt | 121.0708 |